Läs mer
3M™ Vit labbrock för engångsbruk, serie 4400
Produktkod. p-8004233 Handla allt 3M Produkter
Storlek:
Liten
Small
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-Large
4X-stor
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 12857310
Brand: 3M™ 7000089699
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Erbjuder en barriär mot ofarliga partiklar och vätskestänk. Series 4400 engångsskyddande labbrock är antistatisk behandlad och kan användas i lätta applikationer.
  • Andningsbart, lättviktsmaterial.
  • Designad för lätta applikationer.
  • Erbjuder en barriär mot ofarliga partiklar och vätskestänk.
  • Dragkedja.
  • Antistatisk behandlad.
  • Elastiska muddar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Labbrock för allmänt bruk
Storlek 4X-stor
Kön Unisex
Material Polypropen
Färg Vitt
Förslutningstyp Dragkedja
Manschettstil Elastisk
Disponibel Engångsbruk
Motstånd Icke-farliga vätskor, Damm
Sömtyp Serged
Storlek (engelska) Bröst 46 till 52 tum.
Storlek (metrisk) bröst 117 till 132 cm
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE-kategori 1
För användning med (applikation) Icke-farliga vätskor och damm
Inkluderar Innerficka på bärarens vänstra sida (mått 13 H x 12 cm B)
Förpackningstyp Individuellt förpackad