Läs mer
SHOWA™ Vita universalhandskar, modell B0610
Produktkod. 17897381
Change view
Storlek:
6
7
8
9
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17897381 6
17807391 7
17817391 8
17827391 9
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17897381 Leverantör SHOWA™ Leverantörsnummer BO61006S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    288.00 SEK
    249.36 SEK / 10 par
    Save 38.64 SEK
    13% Av
I lager
Den här lätta, elastiska universalhandsken med låg ludd är resistent mot deformation så att den behåller formen längre.
  • Designad för optimal rörelsefrihet, B0610 har en kort handledsmanschett.
  • Det obelagda, sömlösa nylonfodret minskar irritations- och allergirisker samtidigt som det bibehåller fingerfärdighet och taktilitet.
Specifikationer
Beläggningsmaterial Obelagd
Färg Vitt
Disponibel Återanvändbar
Hand Ambidexter
Användning av laboratorium/renrum Ja
Latexfri Ja
Material Nylon
Produkttyp Handske
Storlek 6
Sterilitet Icke-steril
Stil Sömlös stickad stickning
FDA 510 (k) Nej
För användning med (applikation) Mekanik och ingenjörskonst, Reparationer och underhåll av fordon, Integrerade kretsar, Intrikata delarhantering, Mikroelektronik, Halvledare, Renrum, Kvalitetskontroll
Handske manschettstil Elastisk
Serie Allmänt bruk