Läs mer
DuPont™ Proshield™ 20 SFR
Produktkod. 12201242 Handla allt DuPont Produkter
Storlek:
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 12201242
Brand: DuPont™ D14591537
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av en icke-halogenerad, flamskyddad polypropen SMS nonwoven tyg. DuPont™ ProShield™ 20 SFR Hooded Coverall ger begränsat flamspridningsskydd.
  • Overall med begränsad flamspridning med 3-delad huva
  • Begränsad flamspridning SMS nonwoven konstruktion av polypropen
  • Sydda externa orange sömmar för visuell identifiering och differentiering
  • Elastiska handleder, vrister, ansikte och midja
  • Blixtlåsflik
  • Vit med orange sömmar
  • Antistatisk och halogenfri.
  • Certifierad enligt förordning (EU) 2016/425
  • Kemiska skyddskläder, kategori III, typ 5 och 6
  • EN 14116 index 1 (begränsad flamspridning), EN 1073-2 (skydd mot radioaktiv kontaminering)
  • Antistatisk behandling (EN 1149-5) - på båda sidor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Överdragsoveraller med huva
Storlek X-large
Material Antistatisk SMS
Färg Vitt
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Med huva
Huva typ 3-panel
Förslutningstyp Dragkedja med stormklaff
Sömtyp Sydd, Tejpade
Skyddsklass Kategori III, Typ 5 och 6, EN 1073-2
Certifikat och efterlevnad (EU) 2016/425, EN 14116 index 1, EN 1073-2, EN 1149-5
Beskrivning Blixtlåsflik, tunnelformad mudd och ansiktsresår
Storlek (metrisk) bröst 108 till 116 cm
För användning med (applikation) Petrokemisk industri och järnvägsindustri, svets-, gas- och metallapplikationer