Läs mer
DuPont™ Proshield™ 20 SFR
Handla allt DuPont Produkter
Storlek:
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
- Overall med begränsad flamspridning med 3-delad huva
- Begränsad flamspridning SMS nonwoven konstruktion av polypropen
- Sydda externa orange sömmar för visuell identifiering och differentiering
- Elastiska handleder, vrister, ansikte och midja
- Blixtlåsflik
- Vit med orange sömmar
- Antistatisk och halogenfri.
- Certifierad enligt förordning (EU) 2016/425
- Kemiska skyddskläder, kategori III, typ 5 och 6
- EN 14116 index 1 (begränsad flamspridning), EN 1073-2 (skydd mot radioaktiv kontaminering)
- Antistatisk behandling (EN 1149-5) - på båda sidor
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Överdragsoveraller med huva |
| Storlek | 2X-large |
| Material | Antistatisk SMS |
| Färg | Vitt |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Elastisk |
| Hals stil | Med huva |
| Huva typ | 3-panel |
| Förslutningstyp | Dragkedja med stormklaff |
| Visa mer |