Beskrivning
- Hjälper till att förhindra fall eller halkar
- Non-woven, polypropen med polyetensula
- Används i ISO 3 miljöer och uppåt på grund av lågt partikelutsläpp
- Förvara mellan 5 °C och 40 °C
- Får inte utsättas för fukt och sol
- Tillverkad i Frankrike
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | X-large |
| Material | Polypropen, Polyeten |
| Färg | Vit, Grön |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Tjocklek | 60μ m |
| För användning med (applikation) | Medicin, industri, laboratorium |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | SV ISO 9001 |
| Förpackningsmängd | 200/Cs. |
| Mått (L x B) | 400 x 160 mm |
| Vikt (metrisk) | 35 g/m 2 |