Läs mer
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Absorbent Folded Towels 7505, 50 Sheets/Bag
Produktkod. 12885213 Handla allt Kimberly-Clark Professional Produkter
Mått (L x B):
38 x 32 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. 12885213
Brand: Kimberly-Clark™ 7505
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Designed to be strong, low-linting and ideal for use with chemicals. Specifically engineered for applications involving solvents, paints and inks. Packaged in a splash-proof, water repellent polybag for quick access to hygienically protected sheets. Quantity 20 bags x 50 sheets, white (1,000 total).
  • 20 x 50 white folded sheets (1,000 total)
  • Engineered for critical applications involving solvents, inks and paints
  • Ideal for wiping tasks where low-lint or use of chemicals is required
  • Packaged in a splash-proof, water repellent polybag
  • Compatible with WypAll® Wiper Dispenser (product code 7969)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Absorberande handduk
Längd (engelska) 13,77 tum.
Längd (metrisk) 40.5 cm
Bredd (engelska) 13,6 tum
Bredd (metrisk) 35.1 cm
Material Polypropen
Färg Vitt
Mått (L x B) 38 x 32 cm
Formatera Vikt
För användning med (applikation) För avtorkningsuppgifter där låg ludd eller användning av kemikalier krävs
Förpackningsmängd 1000 Pk.
Lager 1-ply