Läs mer
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Stor rulle Vit Rengöringstorkare
Produktkod. 10223723 Handla allt Kimberly-Clark Professional Produkter
Change view
Mått (L x B):
380 x 340 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
10223723 380 x 340 mm 1 rulle
1 options
Produktkod. 10223723 Leverantör Kimberly-Clark™ Leverantörsnummer 7623
Beräknad leverans: 01-12-2026
Högpresterande torkarlösning för ISO Klass 4 eller högre renrumsmiljöer. Kimtech™ Large Roll White Pure Cleaning Wipers idealiska för läkemedel, högteknologisk bioteknik, medicinteknisk industri och livsmedelsindustri.
  • Högpresterande torkare lämplig för ISO Klass 4 eller högre renrumsmiljöer.
  • Idealisk för torr avtorkning av kritisk utrustning och ytor inom läkemedelsindustrin, högteknologisk bioteknik, medicinteknisk industri och livsmedelsindustri.
  • Finns som vit, 1-lagers, stor perforerad rulle för användning i trafikerade områden.
  • Kan användas med en rad mobila eller monterade dispenseringssystem för att hjälpa till att kontrollera användningen och minska svinnet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Renrumsduk
Längd (engelska) 13,77 tum.
Längd (metrisk) 35.5 cm
Bredd (engelska) 13,6 tum
Bredd (metrisk) 35.5 cm
Material Återvunnet mjukpapper
Certifikat och efterlevnad ISO 140001, ISO 9001
Färg Vitt
Mått (L x B) 380 x 340 mm
Formatera Rulla
För användning med (applikation) För torr avtorkning av kritisk utrustning och ytor
För användning med (utrustning) Kan användas med en rad mobila eller monterade dispenseringssystem för att hjälpa till att kontrollera användningen och minska svinnet.
Förpackningsmängd 600 ark/pk.
Lager 1-ply
Storlek Betydande