Läs mer
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Tätningstorkare
Produktkod. 12695606 Handla allt Kimberly-Clark Professional Produkter
Change view
Formatera:
1/4 vik
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. Formatera Förpackningsstorlek
12695606 1/4 vik Paket med 500
1 options
Produktkod. 12695606 Leverantör Kimberly-Clark™ Leverantörsnummer 7642
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1615.43 SEK
    1583.75 SEK / Paket med 500
    Save 31.68 SEK
    1% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Ger pålitlig, högpresterande rengöring. Kimtech™ Sealant Wipers är idealiska för rengöring av tätningsmedel från verktyg och borstar.
  • Utmärkt för transport, sjukvård och tillverkning
  • Finns som antingen vikt i en vattenavvisande polybag eller som en stor, perforerad rulle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Tätningstorkare
Längd (engelska) 10,43 tum.
Längd (metrisk) 42.8 cm
Bredd (engelska) 5,2 tum
Bredd (metrisk) 26.5 cm
Material Återvunnet mjukpapper
Färg Vitt
Mått (L x B) 400 x 500 mm (15,7 x 19,7 tum)
Formatera 1/4 vik
För användning med (applikation) För att torka av tätningsmedel från verktyg och borstar
Förpackningsmängd 500 Pk.