Läs mer
Kimberly-Clark™ Kimtech™ WetTask™ DSX Torkare
Produktkod. 11862160
Change view
Förpackningsmängd:
6 Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Förpackningsmängd Förpackningsstorlek
11862160 6 Pk. Paket med 6
1 options
Produktkod. 11862160 Leverantör Kimberly-Clark™ Leverantörsnummer 7762
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5335.00 SEK
    2114.07 SEK / Paket med 6
    Save 3220.93 SEK
    60% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 25-11-2026
Kontrollerar kostnader och förbättrar säkerheten genom att minska spill i hektiska vårdmiljöer. Kimtech™ WetTask DSX Torkare ger ett återkommande, lufttätt system med förindränkta trasor.
  • Idealisk för infektionskontroll i hektiska vårdmiljöer
  • Resistent mot mögel och bakterier
  • Designad för användning med WetTask™ Roll Wiper Dispenser Bucket, ett påfyllningsbart, lufttätt avtorkningssystem som använder förindränkta trasor för att hjälpa till att kontrollera kostnaderna för lösningsmedel och desinfektionsmedel och förbättra säkerheten genom att minska spill.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp DSX Torkare
Längd (engelska) 12,5 tum
Längd (metrisk) 48.24 cm
Bredd (engelska) 12,4 tum
Bredd (metrisk) 32.04 cm
Material Återvunnet mjukpapper
Färg Vitt
Mått (L x B) 318 x 305 mm
Formatera Rulla
För användning med (applikation) För rengöring och desinficering utan sprayer, infektionskontroll inom vårdområden, motstånd mot mögel och bakterier
Förpackningsmängd 6 Pk.