Läs mer
Kimberly-Clark™ Kleenex™ Mellanvikt 2-lagers pappershanddukar 6789, 15 st
Produktkod. 12688845
Change view
Mått (L x B):
21 x 21,5 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 15
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
12688845 21 x 21,5 cm Paket med 15
1 options
Produktkod. 12688845 Supplier Kimberly-Clark™ Supplier No. 6789
Beräknad leverans: 22-12-2026
Vikta handdukar är designade för att stödja hygienstandarder och skapa en upplyftande toalettupplevelse. Kompatibel med en mängd olika Kimberly-Clark pappershandduksautomater, dessa pappershanddukar är FSC och europeisk miljömärkt certifierad.
15 förpackningar x 186 vita, 2-lagers handdukar (totalt 2 790) Ett klämma med 2-lagers sammanfällda handdukar innehåller 186 V vikbara handdukar Håll handhygienen hög och skapa en förbättrad tvättrumsupplevelse med Kleenex 2-lagers vikta handdukar Unik Airflex Tekniken i dessa skonsamma engångshanddukar resulterar i överlägsen absorptionsförmåga, vilket gör att torka händerna blir en effektiv, effektiv och tilltalande upplevelse. Pappershanddukar är FSC och European Ecolabel certifierad för handhygien med miljöförsäkran. Matkontaktcertifierad Kompatibel med en mängd olika Kimberly-Clark pappershandduksautomater Lyft upp din toalettupplevelse med de pålitliga och välbekanta Kleenex varumärke, designat för att leverera en oöverträffad upplevelse och samtidigt stödja höga hygienstandarder på arbetsplatsen. Kleenex interfold handdukar är den föredragna vikta handduken för hemlik komfort och oöverträffad vård i exklusiva toaletter. De mjuka och skonsamma 2-lagers pappershanddukarna hjälper till att visa användarna att du bryr dig, samtidigt som Airflex Teknik inbäddad i varje engångshandduk stöder effektiv och effektiv handtorkning och stöder höga standarder för tvättrumshygien. Interfold pappershanddukar, eller V fold handdukar som de också kallas, är utformade för att dispensera en pappershandduk i taget. Denna dispenseringsmetod för ett ark är utformad för att förbättra handhygienen genom att minimera risken för kontaminering vid handtorkning eftersom användaren bara rör vid lakanet de använder. Att dispensera en pappershandduk i taget är också utformad för att förbättra användningskostnaderna eftersom användaren bara tar de handdukar de behöver när han torkar händerna. Våra beröringsfria dispensrar minskar risken för korskontaminering. Dessa handdukar har kompressionsteknik för ökad hållbarhet genom minskad lagring och transport. Kompatibel med en mängd olika Kimberly-Clark alternativ för pappershandduksdispenser: Aquarius-dispenser i vitt eller svart (produktkoderna 6945 och 7171), en dispenser med hög kapacitet (kod 9962) och en dispenser i rostfritt stål med hög bild (kod 8971). FSC och European Ecolabel certifierad för miljösäkring. Livsmedelskontakt certifierad. Ett klipp av Kleenex interfold pappershanddukar innehåller 186 V vikbara handdukar. Varje 2-lagers pappershandduk mäter 21 cm x 21,5 cm. 15 förpackningar x 186 vita handdukar i 2 lager (totalt 2 790)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Invikt handduk
Längd (engelska) 1.81 ft.
Längd (metrisk) 55.4 cm
Bredd (engelska) 1.29 ft.
Bredd (metrisk) 39.4 cm
Material papper
Färg Vitt
Mått (L x B) 21 x 21,5 cm
Formatera Interfold
För användning med (applikation) Upptagna toaletter
Förpackningsmängd 2790/Pk.
Lager 2-ply