Läs mer
Kimberly-Clark™ Kleenex™ Ultra™ Mjuk Pop-Up Sammanvikta pappershanddukar 1126, 18 lådor
Produktkod. 12645636
Mått (L x B):
260 x 225 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 18
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 12645636
Brand: Kimberly-Clark™ 1126
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Mjuka sammanvikta pappershanddukar är idealiska för handtorkning i miljöer utan fast dispenser eftersom den stänksäkra bänklådan kan placeras bredvid diskhon.
18 lådor x 70 vita vikta pappershanddukar (1 260 totalt) Varje låda med Kleenex Ultra Soft Pop-Up Interfolded Hand Towels innehåller 70 vita, 1-lagers vikta pappershanddukar Lyxiga mjuka, starka och absorberande vita pappershanddukar för företag med en högkvalitativ bild Stänksäker bänklåda gör att engångshanddukarna kan placeras precis bredvid diskbänken, vilket minskar fula och ohygieniska droppar i tvättrummet. och ge en förbättrad användarupplevelse Lyft upp din toalettupplevelse med det pålitliga och välbekanta Kleenex varumärke Lyft upp din toalettupplevelse med det pålitliga och välbekanta Kleenex varumärke, designat för att leverera en oöverträffad upplevelse och samtidigt stödja höga hygienstandarder på arbetsplatsen. För hemlik komfort från ett av världens mest älskade varumärken, välj Kleenex Ultra Soft Pop-Up Sammanvikta handdukar; de försiktigt vikta pappershanddukarna i en låda för handtorkning utan fast dispenser. Den mjuka och milda Kleenex engångshanddukar ger utmärkt uppsugningsförmåga och låter människor känna sig rena och fräscha, redo att prestera på sitt personliga bästa. Den smarta, sammanvikta vikta pappershandduksdesignen levererar utmatning av ett ark, vilket minskar slöseri och ger en förbättrad användarupplevelse. Den stänksäkra bänklådan gör att engångshanddukarna kan placeras precis bredvid diskhon, vilket minskar fula och ohygieniska droppar i tvättrummet. 18 lådor x 70 vita vikta pappershanddukar (1 260 totalt)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Invikt handduk
Längd (engelska) 1.57 ft.
Längd (metrisk) 48 cm
Bredd (engelska) 1.29 ft.
Bredd (metrisk) 42.7 cm
Material papper
Basvikt 5.1 kg (11.22 lb.)
Certifikat och efterlevnad ISO 14001, ISO 9001
Färg Vitt
Mått (L x B) 260 x 225 mm
Formatera Pop-up Låda
För användning med (applikation) Kontor, hotelltoaletter
För användning med (utrustning) Kimberly-Clark Professional™ Handduksautomat i rostfritt stål
Förpackningsmängd 18 lådor x 70 ark
Lager 1-ply