Läs mer
ABEBA™ Vita yrkesskor
Produktkod. 15233715
Change view
Förpackningsstorlek:
1 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. unitSize
15233715 -
15263715 1 par
15253715 -
15223715 -
15243715 1 par
15300202 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15233715 Leverantör ABEBA™ Leverantörsnummer 9600/37/38
Fyll på ditt laboratorium
Använd kampanjkoden 28007
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Antistatiska yrkeskirurgiska träskor är halkfria.
  • Autoklaverbar vid &121 grader C i 15 minuter (utan tillsatser)
  • Vitt
  • Antistatisk
  • Tvättbar i 60 &grader C
  • Vikbar, justerbar hälrem
  • SRC halkskydd enligt EN ISO 20347: 2012
  • CE EN ISO 20347: 2012
Specifikationer
Färg Vitt
Stil 9600
Produkttyp Skor för kontrollerade miljöer