Läs mer
ABEBA™ Vita yrkesskor
Förpackningsstorlek:
1 par
Beskrivning
- Autoklaverbar vid &121 grader C i 15 minuter (utan tillsatser)
- Vitt
- Antistatisk
- Tvättbar i 60 &grader C
- Vikbar, justerbar hälrem
- SRC halkskydd enligt EN ISO 20347: 2012
- CE EN ISO 20347: 2012
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Stil | 9600 |
| Produkttyp | Skor för kontrollerade miljöer |