Läs mer
ABEBA™ Vita yrkesskor
Produktkod. p-8007807
Förpackningsstorlek:
1 par
Produktkod. 15233715
Brand: ABEBA™ 9600/37/38
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Antistatiska yrkeskirurgiska träskor är halkfria.
  • Autoklaverbar vid &121 grader C i 15 minuter (utan tillsatser)
  • Vitt
  • Antistatisk
  • Tvättbar i 60 &grader C
  • Vikbar, justerbar hälrem
  • SRC halkskydd enligt EN ISO 20347: 2012
  • CE EN ISO 20347: 2012
Specifikationer
Färg Vitt
Stil 9600
Produkttyp Skor för kontrollerade miljöer