Läs mer
GA International White Permanent Autoclave-Resistant Thermal-Transfer Labels
Produktkod. 17894396
Encompass_Preferred
Change view
Mått (L x B):
101,6 x 25,4 mm
101,6 x 50,8 mm
101,6 x 63,5 mm
31,8 x 16 mm och 9,5 mm cirkel
33 x 15,9 mm
50,8 x 25,4 mm
50,8 x 50,8 mm
57,1 x 31,7 mm
63,5 x 31,8 mm
66,8 x 28,6 mm
76,2 x 25,4 mm
Diameter (metrisk):
25,4 mm
76,2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 2000
Paket med 500
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
17894396 66,8 x 28,6 mm 25,4 mm Paket med 2000
17864766 31,8 x 16 mm och 9,5 mm cirkel 25,4 mm Paket med 2000
17815066 31,8 x 16 mm och 9,5 mm cirkel 76,2 mm Paket med 2000
17814406 66,8 x 28,6 mm 76,2 mm Paket med 2000
17864966 101,6 x 25,4 mm 25,4 mm Paket med 1000
17834496 101,6 x 25,4 mm 76,2 mm Paket med 1000
17804976 33 x 15,9 mm 25,4 mm Paket med 1000
17814776 33 x 15,9 mm 76,2 mm Paket med 1000
17854286 63,5 x 31,8 mm 25,4 mm Paket med 1000
17804776 63,5 x 31,8 mm 76,2 mm Paket med 2000
17855066 101,6 x 63,5 mm 25,4 mm Paket med 500
17874196 101,6 x 63,5 mm 76,2 mm Paket med 1000
17874576 57,1 x 31,7 mm 25,4 mm Paket med 2000
17864286 57,1 x 31,7 mm 76,2 mm Paket med 2000
17874146 50,8 x 50,8 mm 25,4 mm Paket med 1000
17844366 50,8 x 50,8 mm 76,2 mm Paket med 2000
17815036 50,8 x 25,4 mm 25,4 mm Paket med 2000
17884366 50,8 x 25,4 mm 76,2 mm Paket med 2000
17814466 76,2 x 25,4 mm 25,4 mm Paket med 1000
17824426 76,2 x 25,4 mm 76,2 mm Paket med 2000
17854846 101,6 x 50,8 mm 25,4 mm Paket med 500
17874546 101,6 x 50,8 mm 76,2 mm Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Produktkod. 17894396 Leverantör GA International Leverantörsnummer AUTT105C12WH
Beräknad leverans: 02-12-2026
Permanent autoclave-resistant labels withstand various sterilization procedures, including in steam autoclaves, dry heat ovens, gamma irradiators, and ethylene oxide gas sterilizers.
  • The versatile labels can permanently adhere to a variety of surfaces such as metal, plastic, and glass
  • Can resist high temperatures, ideal for multiple steam autoclave sterilization cycles, gamma irradiation (up to 50 KGy), and Ethylene oxide sterilization
  • Printable with all major thermal-transfer printer brands
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoclavable
Typ av lim Permanent
Färg White
Avsluta Medium Gloss
Formatera Roll
Material Thermoplastic Film
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Label
Sterilitet Non-sterile
Etiketter per rad 1 Label
Kvantitet 2000/Pk.
Form Rectangle
Temperaturområde (engelska) -76°F to +302°F
Temperaturområde (metriskt) -60°C to +150°C
Mått (L x B) 66,8 x 28,6 mm
Längd (engelska) 1.13 in.
Längd (metrisk) 28.6 mm
Bredd (engelska) 2.63 in.
Bredd (metrisk) 66.8 mm
Diameter (engelska) 1 in.
Diameter (metrisk) 25,4 mm