Läs mer
Fisherbrand™ Vita plastbrickor för biologiska risker
Produktkod. 12397207 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Mått (L x B):
54 x 34 cm
57 x 54 cm
68 x 54 cm
70 x 46 cm
113 x 54 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) unitSize
12397207 68 x 54 cm Varje
12387207 57 x 54 cm Varje
12317217 113 x 54 cm Varje
12377207 54 x 34 cm Varje
12307217 70 x 46 cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12397207
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Speltrays är tillgängliga i allmänt ändamål, biologiska risker och strålningssäkerhetsformat, och ger ett återanvändbart arbetsområde med den extra fördelen av säker inneslutning av spill och skydd av labbbänk.
  • Tillgänglig i format för allmänt bruk, biologiska risker och strålsäkerhet
  • Spilltråg ger ett återanvändbart arbetsområde med den extra fördelen av säker inneslutning av spill och skydd av labbbänk
  • Alla brickor levereras med en gratis liner vid köp
  • Ytterligare miljövänliga APET-foder tillhandahålls i förpackningar om 25
Specifikationer
Mått (L x B) 68 x 54 cm
Färg Vitt
Längd (metrisk) 68 cm
Material Plast
Typ Spillbehållare
Bredd (metrisk) 54 cm
För användning med Säker inneslutning av spill, skydd för labbbänk
Inkluderar Liner
Antal per förpackning 1 vardera
Form Rektangulär