Läs mer
Fisherbrand™ Vita plastbrickor för biologiska risker
Handla allt Fisherbrand Produkter
Mått (L x B):
54 x 34 cm
57 x 54 cm
68 x 54 cm
70 x 46 cm
113 x 54 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillgänglig i format för allmänt bruk, biologiska risker och strålsäkerhet
- Spilltråg ger ett återanvändbart arbetsområde med den extra fördelen av säker inneslutning av spill och skydd av labbbänk
- Alla brickor levereras med en gratis liner vid köp
- Ytterligare miljövänliga APET-foder tillhandahålls i förpackningar om 25
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B) | 57 x 54 cm |
| Färg | Vitt |
| Längd (metrisk) | 57 cm |
| Material | Plast |
| Typ | Spillbehållare |
| Bredd (metrisk) | 54 cm |
| För användning med | Säker inneslutning av spill, skydd för labbbänk |
| Inkluderar | Liner |
| Antal per förpackning | 1 vardera |
| Form | Rektangulär |