Läs mer
Fisherbrand™ Vita plastbrickor för allmänt bruk
Produktkod. 12347237 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Mått (L x B):
460 x 260 mm
570 x 340 mm
570 x 540 mm
680 x 540 mm
700 x 460 mm
1130 x 540 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B) unitSize
12347237 460 x 260 mm Varje
12357237 570 x 340 mm Varje
12367237 570 x 540 mm Varje
12377237 680 x 540 mm Varje
12387237 700 x 460 mm -
12397237 1130 x 540 mm Varje
6 options
Produktkod. 12347237
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Speltrays är tillgängliga i allmänt ändamål, biologiska risker och strålningssäkerhetsformat, och ger ett återanvändbart arbetsområde med den extra fördelen av säker inneslutning av spill och skydd av labbbänk.
  • Tillgänglig i format för allmänt bruk, biologiska risker och strålsäkerhet
  • Spilltråg ger ett återanvändbart arbetsområde med den extra fördelen av säker inneslutning av spill och skydd av labbbänk
  • Alla brickor levereras med en gratis liner vid köp
  • Ytterligare miljövänliga APET-foder tillhandahålls i förpackningar om 25
Specifikationer
Mått (L x B) 460 x 260 mm
Färg Vitt
Längd (metrisk) 460 mm
Material Plast
Typ Bricka
Bredd (metrisk) 260 mm
För användning med Säker inneslutning av spill, skydd för labbbänk
Inkluderar Liner
Antal per förpackning 1 vardera
Form Rektangulär