Learn More
Beschreibung
- Tillgänglig i format för allmänt bruk, biologiska risker och strålsäkerhet
- Spilltråg ger ett återanvändbart arbetsområde med den extra fördelen av säker inneslutning av spill och skydd av labbbänk
- Alla brickor levereras med en gratis liner vid köp
- Ytterligare miljövänliga APET-foder tillhandahålls i förpackningar om 25
Spezifikation
Spezifikation
| Mått (L x B) | 1130 x 540 mm |
| Färg | Vitt |
| Längd (metrisk) | 1130 mm |
| Material | Plast |
| Typ | Bricka |
| Bredd (metrisk) | 540 mm |
| För användning med | Säker inneslutning av spill, skydd för labbbänk |
| Inkluderar | Liner |
| Antal per förpackning | 1 vardera |
| Form | Rektangulär |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?