Specifikationer
| Produkttyp | General Purpose Coveralls |
| Storlek | Large/X-Large |
| Kön | Unisex |
| Disponibel | Single-use |
| Midja stil | Elastic |
| Manschettstil | Elastic |
| Hals stil | Hooded |
| Huva typ | 2-panel |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Skyddsklass | Category I |
| Visa mer |