Läs mer
3M™ White Polyethylene Laminate Category I Protective Coveralls
Handla allt 3M Produkter
Storlek:
2X-Large
3X-Large
4X-Large
Large
Large/X-Large
Medium
Small
X-Large
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | General Purpose Coveralls |
| Storlek | Large |
| Kön | Unisex |
| Disponibel | Single-use |
| Midja stil | Elastic |
| Manschettstil | Elastic |
| Hals stil | Hooded |
| Huva typ | 2-panel |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Skyddsklass | Category I |
| Visa mer |