Läs mer
Wheaton™ Vita skruvlock av polypropen
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | För skruvgänga diagnostikflaskor |
| Trådstil | 22 mm |
| Förslutningstyp | Lock |
| Kvantitet | 1000/Pk. |