Läs mer
Fisherbrand™ Vita polypropenlock
Handla allt Fisherbrand Produkter
Halsfinish:
15-425
18-400
20-400
22-400
24-400
28-400
33-400
38-400
43-400
45-400
48-400
53-400
58-400
63-400
70-400
83-400
89-400
Liner material:
Massa/vinyl
PTFE/Polyethylene Foam
PTFE/polyetenskum
Polyetenskum
Kvantitet:
100/Cs.
1300/Cs.
144/Cs.
2100/Cs.
288/Cs.
370/Cs.
500/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 500
Beskrivning
- Skummad polyetenfoder ger tät försegling och kemisk beständighet för syror, alkalier, lösningsmedel, alkoholer, oljor, hushållskosmetika och vattenhaltiga produkter
- PTFE-belagd skummad polyetenfoder erbjuder kemisk resistens utmärkt för miljöprover, läkemedel och diagnostiska reagens
- Polyvinylfoder ger en utmärkt fuktbarriär som är bra för milda syror, alkalier, lösningsmedel, alkoholer, oljor och vattenhaltiga produkter
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Material | Polypropen |
| Kvantitet | 100/Cs. |
| Liner material | PTFE/polyetenskum |
| Halsfinish | 48-400 |
| Produkttyp | Fodrad mössa |