Läs mer
Fisherbrand™ Vita polypropenlock
Product Code. 16408125 Shop All Fisherbrand Products
Change view
Click to view available options
Halsfinish:
15-425
18-400
20-400
22-400
24-400
28-400
33-400
38-400
43-400
45-400
48-400
53-400
58-400
63-400
70-400
83-400
89-400
Liner material:
Massa/vinyl
PTFE/polyetenskum
Polyetenskum
Kvantitet:
100/Cs.
1300/Cs.
144/Cs.
2100/Cs.
288/Cs.
370/Cs.
500/Cs.
Unit Size:
Paket med 100
Paket med 500
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Halsfinish Liner material Kvantitet unitSize
16408125 33-400 PTFE/polyetenskum 2100/Cs. -
16164477 53-400 Massa/vinyl 1300/Cs. -
16134597 18-400 PTFE/polyetenskum 100/Cs. -
16124597 15-425 PTFE/polyetenskum 500/Cs. Paket med 500
16144597 20-400 PTFE/polyetenskum 100/Cs. Paket med 500
16164597 24-400 PTFE/polyetenskum 100/Cs. -
16154597 22-400 PTFE/polyetenskum 500/Cs. -
16174597 28-400 PTFE/polyetenskum 100/Cs. -
16184597 33-400 PTFE/polyetenskum 100/Cs. -
16194597 38-400 PTFE/polyetenskum 500/Cs. Paket med 500
16104607 43-400 PTFE/polyetenskum 500/Cs. Paket med 500
16114607 45-400 PTFE/polyetenskum 500/Cs. Paket med 500
16134607 53-400 PTFE/polyetenskum 100/Cs. -
16124607 48-400 PTFE/polyetenskum 100/Cs. Paket med 100
16144607 58-400 PTFE/polyetenskum 100/Cs. -
16154607 70-400 PTFE/polyetenskum 144/Cs. -
16164607 83-400 PTFE/polyetenskum 144/Cs. -
16174607 89-400 PTFE/polyetenskum 144/Cs. -
16184607 63-400 PTFE/polyetenskum 288/Cs. -
16478125 53-400 Polyetenskum 1300/Cs. -
16124617 53-400 Polyetenskum 500/Cs. -
16488125 89-400 Polyetenskum 370/Cs. -
16114647 53-400 Massa/vinyl 288/Cs. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Product Code. 16408125
Beräknad leverans: 10-11-2026
Add to basket
Add to basket
Vita skruvlock av polypropen ger en klar yta för att skriva på locket
  • Skummad polyetenfoder ger tät försegling och kemisk beständighet för syror, alkalier, lösningsmedel, alkoholer, oljor, hushållskosmetika och vattenhaltiga produkter
  • PTFE-belagd skummad polyetenfoder erbjuder kemisk resistens utmärkt för miljöprover, läkemedel och diagnostiska reagens
  • Polyvinylfoder ger en utmärkt fuktbarriär som är bra för milda syror, alkalier, lösningsmedel, alkoholer, oljor och vattenhaltiga produkter
Specifications
Färg Vitt
Material Polypropen
Kvantitet 2100/Cs.
Liner material PTFE/polyetenskum
Halsfinish 33-400
Produkttyp Fodrad mössa