Beskrivning
- Designad för att vara bekväm och mycket skyddande
- Utmärkt barriär mot torra partiklar och vissa begränsade vätskestänk
- Biologiskt skydd testat enligt EN 14126
- Mjukt, väldraperat, laminerat mikroporöst material
- Certifierad för att även skydda mot radioaktiva partiklar och biologiska ämnen och minska uppbyggnaden av statisk laddning
- Superlågt ludd
- Lämplig för ett brett spektrum av applikationer inklusive inom många renrum
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Skyddsoveraller |
| Storlek | Liten |
| Kön | Unisex |
| Material | Polyeten, Polyester/Polyetenlaminat |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Stickning |
| Huva typ | 3-panel |
| Show More |