Läs mer
3M™ Vita skyddsoveraller för engångsbruk, 4545-serien
Produktkod. 12992305 Handla allt 3M Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
Höjd (engelska):
64 till 67 tum.
66 till 69 tum.
69 till 71 tum.
70 till 74 tum.
73 till 76 tum.
76 till 78 tum.
78 till 81 tum.
Höjd (metrisk):
164 till 170 cm
167 till 176 cm
174 till 181 cm
179 till 187 cm
186 till 194 cm
194 till 200 cm
200 till 206 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Höjd (engelska) Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
12992305 2X-large 73 till 76 tum. 186 till 194 cm Paket med 20
12912315 4X-stor 78 till 81 tum. 200 till 206 cm Paket med 20
12922305 Intermediär 66 till 69 tum. 167 till 176 cm Paket med 20
12972305 Betydande 69 till 71 tum. 174 till 181 cm Paket med 20
12912305 Liten 64 till 67 tum. 164 till 170 cm Paket med 20
12982305 X-large 70 till 74 tum. 179 till 187 cm Paket med 20
12902315 3X-large 76 till 78 tum. 194 till 200 cm Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 12992305 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100198132
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3455.00 SEK
    2118.17 SEK / Paket med 20
    Save 1336.83 SEK
    38% Av
Beräknad leverans: 04-12-2026
Ger skydd för PPE-direktiv Kategori III, Typ 5/6. Den skyddande overallen 4545-serien skyddar mot radioaktiva partiklar och biologiska ämnen och minskar uppbyggnaden av statisk laddning.
  • Designad för att vara bekväm och mycket skyddande
  • Utmärkt barriär mot torra partiklar och vissa begränsade vätskestänk
  • Biologiskt skydd testat enligt EN 14126
  • Mjukt, väldraperat, laminerat mikroporöst material
  • Certifierad för att även skydda mot radioaktiva partiklar och biologiska ämnen och minska uppbyggnaden av statisk laddning
  • Superlågt ludd
  • Lämplig för ett brett spektrum av applikationer inklusive inom många renrum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Skyddsoveraller
Storlek 2X-large
Kön Unisex
Material Polyeten, Polyester/Polyetenlaminat
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Stickning
Huva typ 3-panel
Förslutningstyp Blixtlås fram med stormklaff
Sömtyp Serged, Bunden
Sterilitet Icke-steril
Skyddsklass PPE-direktiv Kategori III, Typ 5/6
Storlek (engelska) Bröst 45 till 49 tum.
Storlek (metrisk) bröst 115 till 124 cm
Höjd (engelska) 73 till 76 tum.
Höjd (metrisk) 186 till 194 cm