Läs mer
3M™ Vita skyddsoveraller för engångsbruk, 4545-serien
Produktkod. p-8004292 Handla allt 3M Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
Höjd (engelska):
64 till 67 tum.
66 till 69 tum.
69 till 71 tum.
70 till 74 tum.
73 till 76 tum.
76 till 78 tum.
78 till 81 tum.
Höjd (metrisk):
164 till 170 cm
167 till 176 cm
174 till 181 cm
179 till 187 cm
186 till 194 cm
194 till 200 cm
200 till 206 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. 12912315
Brand: 3M™ 7100198130
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger skydd för PPE-direktiv Kategori III, Typ 5/6. Den skyddande overallen 4545-serien skyddar mot radioaktiva partiklar och biologiska ämnen och minskar uppbyggnaden av statisk laddning.
  • Designad för att vara bekväm och mycket skyddande
  • Utmärkt barriär mot torra partiklar och vissa begränsade vätskestänk
  • Biologiskt skydd testat enligt EN 14126
  • Mjukt, väldraperat, laminerat mikroporöst material
  • Certifierad för att även skydda mot radioaktiva partiklar och biologiska ämnen och minska uppbyggnaden av statisk laddning
  • Superlågt ludd
  • Lämplig för ett brett spektrum av applikationer inklusive inom många renrum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Skyddsöverdrag
Storlek 4X-stor
Kön Unisex
Material Polyeten, Polyester/Polyetenlaminat
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Sticka
Huva typ 3-panel
Förslutningstyp Blixtlås fram med stormklaff
Sömtyp Serged, Bunden
Sterilitet Icke-steril
Skyddsklass PPE-direktiv Kategori III, Typ 5/6
Storlek (engelska) Bröst 52 till 55 tum.
Storlek (metrisk) bröst 132 till 140 cm
Höjd (engelska) 78 till 81 tum.
Höjd (metrisk) 200 till 206 cm