Läs mer
CORNING GOSSELIN™ Vit polypropenkruka med skruvlock
Kapacitet (metrisk):
125 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 300
Paket med 90
Beskrivning
- Brottsäker polypropen (PP) konstruktion
- Vitt eller elfenben
- Skruvlock
- Monteras
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polypropen |
| Kapacitet (metrisk) | 125 ml |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Färg | Vitt |
| nr per ärende | 300/Cs. |