Läs mer
Brady™ Vita RFID-laboratorieetiketter av polypropen med minne
Färg:
Vitt
Beskrivning
- Designad för användning på koniska, flaskor, stora rör och brunnsplattor i laboratoriemiljö
- Ytmaterial av polyesteretikett, med chip bunden till aluminiumantenn med anisotropisk ledande filmlim
- Lämplig för termisk överföringsutskrift, inklusive RFID-kodning
- Etiketter är utvändigt lindade och 100 % inspekterade, med 500 bra RFID-etiketter per rulle med dåliga etiketter märkta
- 32 bitars reserverat minne (för döda lösenord)
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Typ av lim | Permanent akryl, Permanent |
| Beläggning | None |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Die-cut |
| Material | Polypropen |
| Utskrivbara sidor | Single-side Printable |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Visa mer |