Läs mer
Brady™ Vita RFID-laboratorieetiketter av polypropen
Produktkod. 17425993 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Vitt
Produktkod. Färg
17425993 Vitt
1 options
Produktkod. 17425993 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 309081
I lager
UHF RFID-etikett för användning vid allmän laboratorieidentifikation på koniska, flaskor, stora rör och brunnsplattor.
  • Designad för användning på koniska, flaskor, stora rör och brunnsplattor i laboratoriemiljö
  • Ytmaterial av polyesteretikett, med chip bunden till aluminiumantenn med anisotropisk ledande filmlim
  • Lämplig för termisk överföringsutskrift, inklusive RFID-kodning
  • Etiketter är utvändigt lindade och 100 % inspekterade, med 500 bra RFID-etiketter per rulle med dåliga etiketter märkta
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad Överensstämmande med direktiv 2011/65/EU och 2015/863
Typ av lim Akryl, Permanent
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Stansad
Material Polypropen
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) RFID-märkning, vård- och sjukhusmärkning, laboratoriemärkning
För användning med (utrustning) Sato CL4NX Plus industriell etikettskrivare, Zebra ZT411 industriell etikettskrivare
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -80 °C
Antal per förpackning 500 Labels/Roll
Kvantitet 500 etiketter
Temperaturområde (engelska) -112 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -80 °C till +70 °C
Tjocklek (engelska) 0,010 tum
Tjocklek (metrisk) 0.26 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 28.6 mm
Mått (L x B) 26 x 53 mm
Längd (engelska) 1,024 tum
Bredd (engelska) 2,09 tum
Bredd (metrisk) 53 mm
Höjd (engelska) 1,024 tum
Höjd (metrisk) 26 mm
Alternativt artikelnummer THT-UHF-7425-53X26-0,5