Läs mer
Spectrum™ Labs Vit polypropen standardförslutningar
Beskrivning
Dessa polypropenförslutningar låser över slangen och bildar en säck som säkerställer en läckagesäker tätning. Regelbundna förslutningar kommer att flyta i vatten. De eliminerar behovet av att knyta knutar i dialysslangar, en praxis som kan påverka porositeten hos ett membran negativt. Lättare än vatten, vanliga förslutningar används normalt med viktade eller magnetiskt viktade förslutningar. Fäst en vanlig förslutning på toppen av dialysslangen och en viktad eller magnetiskt viktad förslutning på botten för vertikal flytning. Ej för användning med cellulosaestermembranslangar. Autoklaverbar.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Standardförslutning |
| Material | Polypropen |
| Bredd (metrisk) | 75 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Förslutningstyp | Standardförslutning |
| Färg | Vitt |
| Steriliseringsmetod | Autoklaveringsbar |
| Temperaturområde (metriskt) | 0 °C till 121 °C |
| Kvantitet | 10 Pk. |
| Visa mer |