Läs mer
Buerkle™ Vita polypropenburkar med skruvlock
Produktkod. 11847852 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
12 mL
25 mL
60 mL
90 mL
125 mL
250 mL
625 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11847852
Brand: Buerkle™ 62140060
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Töms helt utan rester. Buerkle™ Vita polypropenrör med skruvlock är ogenomträngliga för ljus, steriliserbara och lämpliga för användning med livsmedel.
Kostnadseffektiv förpackningsbehållare av polypropen med skruvlock. Töms helt utan rester.
  • Ogenomtränglig för ljus
  • Lämplig för användning med livsmedel
  • Steriliserbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Färg Vitt
För användning med (applikation) Livsmedel
Inkluderar Skruvlock
Material Polypropen
Kvantitet 50/Pk.
Vikt (metrisk) 0.5 kg
Stängningsfärg Vitt
Förslutning ingår Ja
Form Rund
Höjd (metrisk) 56 mm
Produkttyp Förvaringsburk
Diameter (metrisk) 41 mm
Förslutningstyp Skruvlock