Beskrivning
Kostnadseffektiv förpackningsbehållare av polypropen med skruvlock. Töms helt utan rester.
- Ogenomtränglig för ljus
- Lämplig för användning med livsmedel
- Steriliserbar
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 625 mL |
| Färg | Vitt |
| Diameter (engelska) | 3.54 in. |
| Diameter (engelska) Innerhals | 3.48 in. |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 88.5 mm |
| För användning med (applikation) | Livsmedel |
| Inkluderar | Skruvlock |
| Höjd (metrisk) med stängning | 113 mm |
| Material | Polypropen |
| Förpackning | null |
| Visa mer |