Läs mer
Buerkle™ Vita polypropenburkar med skruvlock
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
12 mL
25 mL
60 mL
90 mL
125 mL
250 mL
625 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Kostnadseffektiv förpackningsbehållare av polypropen med skruvlock. Töms helt utan rester.
- Ogenomtränglig för ljus
- Lämplig för användning med livsmedel
- Steriliserbar
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 90 mL |
| Färg | Vitt |
| För användning med (applikation) | Livsmedel |
| Inkluderar | Skruvlock |
| Material | Polypropen |
| Kvantitet | 50/Pk. |
| Vikt (metrisk) | 0.8 kg |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Förslutning ingår | Ja |
| Form | Rund |
| Visa mer |