Läs mer
Buerkle™ Vita polypropenburkar med skruvlock
Produktkod. 15365607 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
12 mL
25 mL
60 mL
90 mL
125 mL
250 mL
625 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
15365607 12 mL -
11837852 25 mL Varje
11847852 60 mL Varje
11878272 90 mL Varje
11857852 125 mL Varje
11857792 250 mL Varje
11867852 625 mL Varje
15336438 1000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15365607 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 62140012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3.40 SEK
    3.34 SEK / Paket med 1
    Save 0.06 SEK
    1% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Töms helt utan rester. Buerkle™ Vita polypropenrör med skruvlock är ogenomträngliga för ljus, steriliserbara och lämpliga för användning med livsmedel.
Kostnadseffektiv förpackningsbehållare av polypropen med skruvlock. Töms helt utan rester.
  • Ogenomtränglig för ljus
  • Lämplig för användning med livsmedel
  • Steriliserbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 12 mL
Färg Vitt
För användning med (applikation) Livsmedel
Inkluderar Skruvlock
Material Polypropen
Kvantitet 1
Vikt (metrisk) 0.32 kg
Stängningsfärg Vitt
Förslutning ingår Ja
Form Rund
Höjd (metrisk) 31 mm
Produkttyp Förvaringsburk
Diameter (metrisk) 25 mm
Förslutningstyp Skruvlock