Läs mer
Buerkle™ Vita polypropenburkar med skruvlock
Produktkod. p-8002901 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
12 mL
25 mL
60 mL
90 mL
125 mL
250 mL
625 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15365607
Brand: Buerkle™ 62140012
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Töms helt utan rester. Buerkle™ Vita polypropenrör med skruvlock är ogenomträngliga för ljus, steriliserbara och lämpliga för användning med livsmedel.
Kostnadseffektiv förpackningsbehållare av polypropen med skruvlock. Töms helt utan rester.
  • Ogenomtränglig för ljus
  • Lämplig för användning med livsmedel
  • Steriliserbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 12 mL
Färg Vitt
För användning med (applikation) Livsmedel
Inkluderar Skruvlock
Material Polypropen
Kvantitet 1
Vikt (metrisk) 0.32 kg
Stängningsfärg Vitt
Förslutning ingår Ja
Form Rund
Höjd (metrisk) 31 mm
Produkttyp Förvaringsburk
Diameter (metrisk) 25 mm
Förslutningstyp Skruvlock