Läs mer
Deutsch Neumann™ Vit PTFE-slang
Beskrivning
- Tillverkad av polytetrafluoretylen (PTFE)
- Minsta beställningslängd på 5 m
- Nästan helt kemiskt inert
- Utmärkt flexibilitet och styrka, även i låga temperaturer
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2008 |
| Diameter (metrisk) Inre | 3 mm |
| Material | PTFE |
| Diameter (metrisk) Yttre | 5 mm |
| Total längd (metrisk) | 5 m |
| Tjocklek (metrisk) | 1 mm |
| Förpackningsmängd | 1 st |
| Färg | Vitt |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 270 °C |
| Produkttyp | Plaströr |