Läs mer
Deutsch Neumann™ Vit PTFE-slang
Produktkod. 10336924
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
1 mm
1,5 mm
3 mm
10 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
3 mm
5 mm
12 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Diameter (metrisk) Yttre
10336924 1 mm 3 mm
10001124 10 mm 12 mm
10421084 1,5 mm 3 mm
10274954 3 mm 5 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10336924 Leverantör Deutsch Neumann™ Leverantörsnummer 3400103
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vit PTFE-slang är temperaturbeständig upp till °270 C i frånvaro av aktivt tryck.
  • Tillverkad av polytetrafluoretylen (PTFE)
  • Minsta beställningslängd på 5 m
  • Nästan helt kemiskt inert
  • Utmärkt flexibilitet och styrka, även i låga temperaturer
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2008
Diameter (metrisk) Inre 1 mm
Material PTFE
Diameter (metrisk) Yttre 3 mm
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Förpackningsmängd 1 st