Läs mer
GA International White Removable Deep-Freeze Labels for Barcode Printers on Large Roll
Produktkod. 17829937
Encompass_Preferred
Mått (LxB):
101,6 x 101,6 mm
22,2 x 11 mm
25,4 x 12,7 mm
25,4 x 19,1 mm
25,4 x 25,4 mm
25,4 x 44,5 mm
25,4 x 50,8 mm
25,4 x 7 mm
31,8 x 25,4 mm
32,5 x 15,9 mm
33 x 15,9 mm
38,1 x 19,1 mm
38,1 x 63,5 mm
44,5 x 12,7 mm
45,7 x 38,1 mm
50,8 x 25,4 mm
50,8 x 40,6 mm
6,4 x 25,4 mm
63,5 x 25,4 mm
67,1 x 7 mm
76,2 x 25,4 mm
Kvantitet:
1000/förpackning
10000/förpackning
2000/förpackning
3000/förpackning
4000/förpackning
500/förpackning
5000/förpackning
6000/förpackning
Etiketter per rad:
1 etikett
2 etiketter
3 etiketter
5 etiketter
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 10000
Paket med 2000
Paket med 3000
Paket med 4000
Paket med 500
Paket med 5000
Paket med 6000
Produktkod. 17829937
Brand: GA International RMTT214NOTC310WH
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Removable glove-friendly deep-freeze labels for vials, tubes and freezer boxes.
  • Ideal for long-term storage in deep-freeze conditions (-80°C)
  • Removable adhesive ensures the labels can be easily removed without leaving any adhesive residue
  • Printable with all major thermal-transfer printer brands
  • Resistant to gamma irradiation (tested up to 50 KGy)
Specifikationer
Typ av lim Removable
Färg White
Avsluta Matte
Formatera Roll
Material Thermoplastic Film
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Label
Sterilitet Non-sterile
Etiketter per rad 5 etiketter
Kvantitet 10000/förpackning
Form Rectangle
Temperaturområde (engelska) -112°F to +212°F
Temperaturområde (metriskt) -80°C to +100°C
Mått (LxB) 6,4 x 25,4 mm
Längd (engelska) 1 in.
Längd (metrisk) 25.4 mm
Bredd (engelska) 0.25 in.
Bredd (metrisk) 6.4 mm
Diameter (engelska) 3 in.
Diameter (metrisk) 76.2 mm
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.