Läs mer
GA International White Removable Deep-Freeze Labels for Barcode Printers on Small Roll
Produktkod. 17879477
Encompass_Preferred
Mått (LxB):
101,6 x 101,6 mm
22,2 x 11 mm
22,2 x 203,2 mm
22,9 x 19 mm
25,4 x 12,7 mm
25,4 x 19,1 mm
25,4 x 25,4 mm
25,4 x 44,5 mm
25,4 x 50,8 mm
25,4 x 7 mm
31,8 x 25,4 mm
32,5 x 15,9 mm
33 x 15,9 mm
38,1 x 63,5 mm
44,5 x 12,7 mm
44,5 x 25,4 mm
50,8 x 25,4 mm
50,8 x 40,6 mm
6,4 x 25,4 mm
63,5 x 25,4 mm
67,1 x 7 mm
76,2 x 25,4 mm
Kvantitet:
1000/förpackning
10000/förpackning
2000/förpackning
250/förpackning
300/förpackning
3000/förpackning
4000/förpackning
Etiketter per rad:
1 etikett
10 etiketter
3 etiketter
5 etiketter
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 10000
Paket med 2000
Paket med 250
Paket med 300
Paket med 3000
Paket med 4000
Produktkod. 17879477
Brand: GA International RMTT11C12WH
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Removable glove-friendly deep-freeze labels for vials, tubes and freezer boxes.
  • Ideal for long-term storage in deep-freeze conditions (-80°C)
  • Removable adhesive ensures the labels can be easily removed without leaving any adhesive residue
  • Printable with all major thermal-transfer printer brands
  • Resistant to gamma irradiation (tested up to 50 KGy)
Specifikationer
Typ av lim Removable
Färg White
Avsluta Matte
Formatera Roll
Material Thermoplastic Film
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Label
Sterilitet Non-sterile
Etiketter per rad 1 etikett
Kvantitet 2000/förpackning
Form Rectangle
Temperaturområde (engelska) -112°F to +212°F
Temperaturområde (metriskt) -80°C to +100°C
Mått (LxB) 67,1 x 7 mm
Längd (engelska) 0.28 in.
Längd (metrisk) 7 mm
Bredd (engelska) 2.64 in.
Bredd (metrisk) 67.1 mm
Diameter (engelska) 1 in.
Diameter (metrisk) 25.4 mm
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.