Läs mer
Wheaton™ Vit ersättningslock för urinslang
Produktkod. 16484959
Change view
Stängningsfärg:
Vitt
Produktkod. Stängningsfärg
16484959 Vitt
1 options
Produktkod. 16484959 Leverantör Wheaton™ Leverantörsnummer 327225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3921.50 SEK
    2667.65 SEK / Paket med 5000
    Save 1253.85 SEK
    31% Av
Beräknad leverans: 13-01-2027
Extra polypropenlock för primär urinslang.
  • Stöder användning av Wheaton™ primära urinrör
  • För användning med 10 ml rör
Specifikationer
Produkttyp Lock
Stängningsfärg Vitt
Material Polypropen
Sterilitet Icke-steril
Beskrivning Ersättningslock för primär urinslang, odoserad
För användning med (utrustning) 10 ml urinrör
nr per ärende 5000/Cs.
Antal per förpackning 1000/pack
Förvaringskrav Omgivning