Läs mer
Kimberly-Clark™ Scott™ Control Interfold 1-lagers pappershanddukar 6689, 15 st
Produktkod. 12678855
Change view
Mått (L x B):
210 x 220 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 15
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
12678855 210 x 220 mm Paket med 15
1 options
Produktkod. 12678855 Leverantör Kimberly-Clark™ Leverantörsnummer 6689
Beräknad leverans: 21-12-2026
Interfold handdukar gjorda med Airflex Tekniken är mjuk, stark och mycket absorberande. Idealisk för livliga kontor och hotelltoaletter. European Ecolabel certifierade pappershanddukar för miljösäkring.
15 förpackningar x 304 vita pappershanddukar (4 560 totalt) Varje förpackning med Scott Control interfold handdukar innehåller 304 små, 1 lager, vita handdukar gjorda med unika Airflex Teknik, varje pappershandduk är mjuk, stark och mycket absorberande även när den är våt, vilket ger en idealisk lösning för handtorkning för hektiska kontor och hotelltoaletter. Den smarta, sammanvikta designen ger en pappershandduk åt gången, förbättrar hygienen på arbetsplatsen, minskar slöseri och påfyllningsfrekvens och ger exceptionella kostnader vid användning. Komprimerade förpackningar säkerställer att dessa pappershanddukar kan kasseras upp till 18 % och fler europeiska handdukar. Miljömärkt certifierad för handhygien med miljöförsäkran Kompatibel med en mängd olika Kimberly-Clark Professional och Aquarius vikta handduksautomater Förhöj din toalettupplevelse med pålitliga och välbekanta Scott Kontrollera tvättrumslösningar, designade för att stödja efterlevnadskontroll och hjälpa dig att stoppa spridningen av bakterier på arbetsplatsen. För hektiska tvättrum som kräver konsekvent handhygien och effektivitet, välj Scott Styr sammanfällda handdukar. Scott Kontrollhanddukar är mjukare, mer absorberande och starkare än konventionella handdukar, vilket ger jämn kvalitet till ett överkomligt pris. Unik Airflex Tekniken säkerställer att varje lätt pappershandduk i ett lager är absorberande och stark, även när den är våt, vilket förhindrar att de blir fuktiga eller slits sönder. Dessa små engångshanddukar är designade för att vara snälla mot huden för frekvent torkning av händerna, och aktivt uppmuntrar till att handhygienen efterlevs. Scott Control interfold handdukar är utformade för att dispensera en pappershandduk åt gången. Denna dispenseringsmetod för ett ark är utformad för att förbättra handhygienen genom att minimera risken för kontaminering vid handtorkning eftersom användaren bara rör vid lakanet de använder. Att dosera en pappershandduk i taget är också utformad för att minska slöseri och påfyllningsfrekvens eftersom användaren bara tar de handdukar de behöver, vilket ger exceptionella kostnader vid användning. Scott Kontrollhanddukar bär det europeiska miljömärket; din garanti för att de tillverkas ansvarsfullt i varje steg i processen. De komprimerade förpackningarna säkerställer också upp till 18 % fler pappershanddukar per fodral. Scott Control interfold handdukar är kompatibla med en mängd olika Kimberly-Clark alternativ för pappershandduksdispenser: Aquarius vikta handduksautomater i vit (produktkoder 6945 och 6956) eller svart (kod 7171), en dispenser med hög kapacitet (kod 9962) och en dispenser i rostfritt stål med hög bild (kod 8971). Varje 1-lagers pappershandduk mäter 21 cm (L) x 20 cm (B). 15 förpackningar x 304 vita pappershanddukar (4 560 totalt)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Invikt handduk
Längd (engelska) 1.77 ft.
Längd (metrisk) 54 cm
Bredd (engelska) 1.31 ft.
Bredd (metrisk) 40 cm
Material Syntetfiber
Basvikt 6.495 kg (14.289 lb.)
Certifikat och efterlevnad ISO 14001, ISO 9001
Färg Vitt
Mått (L x B) 210 x 220 mm
Formatera Invikta ark
För användning med (applikation) Matkontaktytor, kontor, hotelltoaletter
För användning med (utrustning) Aquarius™ Vikt handduksautomat
Förpackningsmängd 15 x 274 ark
Lager 1-ply
Storlek Liten