Läs mer
Kimberly-Clark™ Scott™ Performance Rolled 1-lagers pappershanddukar 6665, 6 rullar
Produktkod. 11807053
Change view
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
6 rullar
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11807053 Vitt 6 rullar
1 options
Produktkod. 11807053 Leverantör Kimberly-Clark™ Leverantörsnummer 6665
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2070.00 SEK
    1069.57 SEK / 6 rullar
    Save 1000.43 SEK
    48% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 25-11-2026
Handdukar är idealiska för upptagna toaletter och områden för matlagning. Airflex teknologin ger handdukar som är mjuka, starka och mycket absorberande även när de är våta. Kompatibel med 6959, 9960 och 8976 dispensrar.
6 x 200 m vita, 1 skikts rullar (totalt 1 200 m) 6 x 200 m vita, 1 skikts rullar (1 200 m totalt) Idealisk för användning i områden som kommer i kontakt med mat och livliga toaletter. Airflex Teknologi. Mjuk, stark och mycket absorberande, även när den är våt, Hög kapacitet, rullade handdukar Kompatibel med Aquarius Rolled Hand Towel Dispenser (produktkod 6959) och Kimberly-Clark Professional Dispensrar (produktkoder 9960 och 8976) Scott Performance Hand Towels är mjukare, mer absorberande och starkare än konventionella handdukar, vilket ger jämn kvalitet till ett överkomligt pris. Rullarna med hög kapacitet styr hur mycket vävnad du tar och hjälper till att minska kostnader och avfall. Denna produkt levereras också i en komprimerad förpackning, vilket ger fler handdukar per fodral än standardförpackningar. Idealisk för livliga områden, såsom matlagningsområden och högtrafikerade tvättrum, den unika Airflex Tekniken säkerställer att varje 1-lagers handduk är absorberande och stark, även när den är våt, vilket förhindrar att de blir fuktiga eller sliter. Enskild arkstorlek 19,8 cm (B). Kompatibel med Aquarius Rolled Hand Towel Dispenser (produktkod 6959) och Kimberly-Clark Professional Dispensrar (produktkoder 9960 och 8976). 6 x 200 m vita rullar med 1 lager (totalt 1 200 m)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Rulla handduk
Längd (engelska) 1.96 ft.
Längd (metrisk) 60 cm
Bredd (engelska) 1.29 ft
Bredd (metrisk) 40 cm
Material Återvunnet mjukpapper
Certifikat och efterlevnad ISO 14001, ISO 9001
Färg Vitt
Mått (L x B) 200 m x 200 mm
Formatera Rulla
För användning med (applikation) Upptagna toaletter, områden för matlagning
För användning med (utrustning) Aquarius™ Dispenser för rullad handduk
Förpackningsmängd 6 Rulla
Lager 1-ply