Läs mer
Kimberly-Clark™ Scott™ Slimfold Handdukar
Produktkod. 11715254
Change view
Mått (L x B):
295 x 190 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 16
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
11715254 295 x 190 mm Paket med 16
1 options
Produktkod. 11715254 Leverantör Kimberly-Clark™ Leverantörsnummer 5856
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    780.00 SEK
    412.67 SEK / Paket med 16
    Save 367.33 SEK
    47% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 02-11-2026
Högkapacitetspaket med handdukar för högtrafikerade tvättrum. Scott™ Slimfold Handdukar dispenseras individuellt för att främja hygienen och minska avfallet.
  • Levereras i förpackningar om 16 x 110 vita, 1 lagerark (totalt 1 760)
  • Unik design passar de trångaste utrymmena i eller utanför tvättrummet
  • Unik Airflex™ teknologin ger överlägsen styrka, mjukhet och absorbans
  • Flerfaldiga handdukar dispenserar en i taget, vilket minskar avfallet och håller påfyllningsfrekvensen och kostnaderna till ett minimum
  • Kompatibel med Aquarius™ Slimfold Vikt handduksautomat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Handduk
Längd (engelska) 11,6 tum
Längd (metrisk) 295 mm
Bredd (engelska) 7,5 tum
Bredd (metrisk) 190 mm
Material AIRFLEX tyg
Basvikt 4 kg (8.8 lb.)
Certifikat och efterlevnad ISO 14001, ISO 9001
Färg Vitt
Mått (L x B) 295 x 190 mm
Formatera M-veck
För användning med (applikation) För användning i små tvättrum, eller områden med tung användning där flera dispensrar kan installeras vid behov;
För användning med (utrustning) Aquarius™ Slimfold Vikt handduksautomat
Förpackningsmängd 16 Pk.
Lager 1-ply
Storlek Intermediär