Läs mer
Kimberly-Clark™ Scott™ Control Large Multifold 1-lagers pappershanddukar 6669, 15 förpackningar
Produktkod. 12638855
Change view
Mått (L x B):
315 x 200 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 15
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
12638855 315 x 200 mm Paket med 15
1 options
Produktkod. 12638855 Leverantör Kimberly-Clark™ Leverantörsnummer 6669
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1510.00 SEK
    713.91 SEK / Paket med 15
    Save 796.09 SEK
    52% Av
Beräknad leverans: 03-12-2026
Pappersvikta handdukar för pålitlig handtorkning varje dag. Kompatibel med en mängd olika Kimberly-Clark pappershandduksautomater.
15 förpackningar x 240 vita, 1 skiktsark (totalt 3 600) Ett klämma av stora flerfaldiga pappershanddukar innehåller 240 Z vikbara handdukar Effektiva, stora vikta pappershanddukar för pålitlig handtorkning varje dag; Designad för att dispensera en pappershandduk åt gången, stödja hygienstandarder och effektiv användningskostnad Effektiv och effektiv handtorkning som skapar mindre avfall tack vare Airflex Teknik i dessa pappershanddukar Dessa pappershanddukar är FSC och European Ecolabel certifierad för handhygien med miljöförsäkran. Matkontaktcertifierad Kompatibel med en mängd olika Kimberly-Clark pappershandduksautomater Förhöj din toalettupplevelse med pålitliga och välbekanta Scott Kontrollera tvättrumslösningar, designade för att stödja efterlevnadskontroll och hjälpa dig att stoppa spridningen av bakterier på arbetsplatsen. Scott Control stora flerfaldiga pappershanddukar är effektiva engångshanddukar, designade för pålitlig vardaglig handtorkning. flerfaldiga handdukar, eller Z-vikta pappershanddukar som de också kallas, är utformade för att dispensera en pappershandduk åt gången. Denna dispenseringsmetod för ett ark är utformad för att förbättra handhygienen genom att minimera risken för kontaminering vid handtorkning eftersom användaren bara rör vid lakanet de använder. Att dispensera en pappershandduk i taget är också utformad för att förbättra användningskostnaderna eftersom användaren bara tar de handdukar de behöver när han torkar händerna. Våra beröringsfria dispensrar minskar risken för korskontaminering. Dessa stora vikta pappershanddukar har vår unika Airflex Teknik som resulterar i snabbare absorptionsförmåga för mer hygienisk handtorkning, samtidigt som du använder mindre och skapar mindre avfall, vilket hjälper dig att få ut mer för dina utgifter samtidigt som hygienen på arbetsplatsen förbättras. Dessa stora pappershanddukar har kompressionsteknik för ökad hållbarhet genom minskad lagring och transport. Dessa Kimberly-Clark pappershanddukar är kompatibla med en rad olika pappershandduksautomater: Aquarius-dispenser i vitt eller svart (produktkoderna 6945 och 7171), en dispenser med hög kapacitet (kod 9962) och en dispenser i rostfritt stål med hög bild (kod 8971). De stora handdukar är FSC och European Ecolabel certifierade för miljösäkring och är även livsmedelskontaktcertifierade. Ett klipp av Scott Control multifold pappershanddukar innehåller 240 Z vikbara handdukar. Varje stor pappershandduk mäter 31,8 cm x 20 cm och är 1 lager. 15 förpackningar x 240 vita, 1 lagerark (totalt 3 600)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Vikt handduk
Längd (engelska) 1.77 ft.
Längd (metrisk) 54 cm
Bredd (engelska) 1.31 ft.
Bredd (metrisk) 40 cm
Material papper
Basvikt 6.3 kg (13.86 lb.)
Certifikat och efterlevnad EU Ecolabel
Färg Vitt
Mått (L x B) 315 x 200 mm
Formatera Sammanvikt
För användning med (applikation) Matkontaktytor, kontor, hotelltoaletter
För användning med (utrustning) Aquarius™ Vikt handduksautomat
Förpackningsmängd 15 x 240 ark
Lager 1-ply