Beskrivning
CE Simple, kategori 1-overall är designad för hemmabruk, lätt industriell rengöring och underhållsapplikationer eller miljöer där hygien och renlighet är viktigt.
- Utmärkt ekonomisk lösning för att hålla bäraren ren och torr
- Lämplig för icke-farliga applikationer
- Andningsbart och lätt skydd
- Starkt, slitstarkt 45gsm polypropentyg
- Stormklaff över dragkedja
- Elastisk huva, ärmslut, anklar och midja
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Skyddsoveraller |
| Storlek | 4X-stor |
| Kön | Unisex |
| Material | Polypropen |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Elastisk |
| Huva typ | 2-panel |
| Visa mer |