Läs mer
3M™ Vita engångsöverdrag av polypropen, 4500-serien
Produktkod. 13493686 Handla allt 3M Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
Höjd (engelska):
64 till 67 tum.
66 till 69 tum.
69 till 71 tum.
70 till 74 tum.
73 till 76 tum.
76 till 78 tum.
78 till 81 tum.
Höjd (metrisk):
164 till 170 cm
167 till 176 cm
174 till 181 cm
179 till 187 cm
186 till 194 cm
194 till 200 cm
200 till 206 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Höjd (engelska) Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
13493686 3X-large 76 till 78 tum. 194 till 200 cm Paket med 20
13403696 4X-stor 78 till 81 tum. 200 till 206 cm Paket med 20
13443686 Liten 64 till 67 tum. 164 till 170 cm Paket med 20
13483686 2X-large 73 till 76 tum. 186 till 194 cm Paket med 20
13453686 Intermediär 66 till 69 tum. 167 till 176 cm Paket med 20
13463686 Betydande 69 till 71 tum. 174 till 181 cm Paket med 20
13473686 X-large 70 till 74 tum. 179 till 187 cm Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 13493686 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000089595
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1445.00 SEK
    1054.27 SEK / Paket med 20
    Save 390.73 SEK
    27% Av
Beräknad leverans: 26-10-2026
Engångsöverdrag av polypropen erbjuder Kategori I-skydd för icke-farliga applikationer.
CE Simple, kategori 1-overall är designad för hemmabruk, lätt industriell rengöring och underhållsapplikationer eller miljöer där hygien och renlighet är viktigt.
  • Utmärkt ekonomisk lösning för att hålla bäraren ren och torr
  • Lämplig för icke-farliga applikationer
  • Andningsbart och lätt skydd
  • Starkt, slitstarkt 45gsm polypropentyg
  • Stormklaff över dragkedja
  • Elastisk huva, ärmslut, anklar och midja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Skyddsoveraller
Storlek 3X-large
Kön Unisex
Material Polypropen
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Huva typ 2-panel
Förslutningstyp Blixtlås fram med stormklaff
Sömtyp Serged
Sterilitet Icke-steril
Skyddsklass Kategori I
Modell 4500W
Storlek (engelska) Bröst 49 till 52 tum.
Storlek (metrisk) bröst 124 till 132 cm
För användning med (applikation) Lätt industriell rengöring, underhåll
Höjd (engelska) 76 till 78 tum.
Höjd (metrisk) 194 till 200 cm