Läs mer
White Spirit vp För laboratoriebruk, Chem Lab
Produktkod. 12155660
Change view
Kvantitet:
5 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12155660 5 L Varje
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 12155660 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL00.2302.5000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    762.00 SEK
    577.54 SEK / Paket med 1
    Save 184.46 SEK
    24% Av
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Specifikationer
CAS 8052-41-3
Kokområde 150 till 196 °C
Färg Färglös
Densitet 0.78 g/mL
Flampunkt 36 °C
Förpackning Polyeten
Molekylformel C8H15BrO2
Kvantitet 5 L
InChI-nyckel IMSPZLCTPSXORJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(=O)OCCCCCCBr
IUPAC-namn 6-bromhexylacetat
Molekylvikt (g/mol) 223.11
Kvalitet Mycket ren
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • White Spirit v.p.
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: white spirit