Läs mer
Gilac™ Vit fyrkantig bassäng
Produktkod. 13469888
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 l
3 l
4,5 l
7 l
10 l
12 l
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
13469888 1 l
11728511 3 l
13479888 4,5 l
13489888 7 l
13499888 10 l
13409898 12 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 13469888 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G605621
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
White Square Basin passande för matkontakt ger förvaring med utmärkt mekanisk och kemisk beständighet i laboratoriet. Mycket hållbar, lätt att rengöra och kemiskt resistent. Lätt att lagra eftersom de är kapslingsbara.
  • Handfat lämplig för matkontakt
  • Mycket hållbar och kemikaliebeständig
  • Lätt att rengöra
  • Häckande utan sugeffekt
  • Gjuten kant gör den lätt att greppa
Specifikationer
Typ Förvaringsbadkar
Material LDPE
Färg Vitt
Form Fyrkantig
Kapacitet (engelska) 0,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 1 l
Certifikat och efterlevnad Efterlevnad av livsmedelskontakt
Mått (L x B x H) 160 x 160 x 68 mm
Längd (engelska) 6,3 tum
Längd (metrisk) 160 mm
Bredd (engelska) 6,3 tum
Bredd (metrisk) 160 mm
Höjd (engelska) 2,7 tum
Höjd (metrisk) 68 mm
Vikt (engelska) 3,17 oz.
Vikt (metrisk) 0.09 kg