Läs mer
Gilac™ Vit fyrkantig bassäng
Kapacitet (metrisk):
1 l
3 l
4,5 l
7 l
10 l
12 l
Beskrivning
- Handfat lämplig för matkontakt
- Mycket hållbar och kemikaliebeständig
- Lätt att rengöra
- Häckande utan sugeffekt
- Gjuten kant gör den lätt att greppa
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Förvaringsbadkar |
| Material | LDPE |
| Färg | Vitt |
| Form | Fyrkantig |
| Kapacitet (engelska) | 1,8 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 7 l |
| Mått (L x B x H) | 300 x 300 x 130 mm |
| Längd (engelska) | 11,8 tum |
| Längd (metrisk) | 300 mm |
| Bredd (engelska) | 11,8 tum |
| Visa mer |